Merck
BP603
メトロニダゾール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-メチル-5-ニトロイミダゾール-1-エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O3
CAS番号:
分子量:
171.15
Beilstein:
611683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metronidazole
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
159-161 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI Key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Metronidazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metronidazole Gel
  • Metronidazole Oral Suspension
  • 包装
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP603:
    Choose from one of the most recent versions:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact カスタマーサポート
    以前この製品を購入いただいたことがある場合
    文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC.
    Cema A, et al.
    Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(11), 953-957 (2003)