1011889
USP
Advantame
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Advantame®, (N-[N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-Methyl Ester, Monohydrate, N-[N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-α-L-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester monohydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
InChI Key
NQQIEOGMDRFTDZ-HLRBRJAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1011889-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ