Merck
1012799
USP
アロイリット酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
DL-threo-9,10,16-トリヒドロキシパルミチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥64,500
¥64,500
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥64,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32O5
CAS番号:
分子量:
304.42
Beilstein:
1727724
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥64,500
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aleuritic acid
メーカー/製品名
USP
mp
100-101 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
InChI Key
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)