詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile; sterile-filtered
形状
solution
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: 29.23 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
59202C-PROC:
59202C-PH:
59202C-1B:
59202C-100ML:
59202C-500ML:
59202C-1L:
59202C-BULK:
59202CPROC:
59202C-100L:
59202C-1000ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture