Merck
1012101
USP
アデニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-アミノプリン, ビタミンB4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,040
¥56,040
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
Beilstein:
5777
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,040
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
adenine
メーカー/製品名
USP
mp
>360 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Adenine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution
  • Adenosine
  • S-Adenosyl-l-methionine 1
  • 4-Butanedisulfonate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1012101-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9