Merck
A9795
Sigma-Aldrich
アデニン 塩酸塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
6-アミノプリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
171.59 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI Key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アデニン塩酸塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • FAD細胞培養培地の1成分として
  • 初代細胞培養から重層扁平上皮を再現するための器官培養の維持に
  • 角膜輪部~角膜上皮の培養およびケラチノサイト
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9795-1G:
A9795-VAR:
A9795-25G:
A9795-5G:
A9795-BULK:
A9795-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitronectin supports migratory responses of corneal epithelial cells to substrate bound IGF-I and HGF, and facilitates serum-free cultivation
Ainscough SL, et al.
Experimental Eye Research, 83(6), 1505-1514 (2006)
Functional investigations of keratinocyte stem cells and progenitors at a single-cell level using multiparallel clonal microcultures
Epidem. Inf., 83(6), 13-23 (2010)
Three-dimensional organotypic culture of stratified epithelia
Rhim Andrew D and Rustgi Anil K
Cold Spring Harbor Protocols, 2015(4) (2015)
Felipe Perozzo Daltoe et al.
Brazilian oral research, 34, e033-e033 (2020-04-09)
The aim of our study was to isolate populations of keratinocyte stem cells based on the expression of cell surface markers and to investigate whether the culture could affect their phenotype. keratinocytes from human oral mucosa were sorted based on
Elham Nili et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(22) (2021-11-28)
A recombinant formulation of silk fibroin containing the arginine-glycine-aspartic acid (RGD) cell-binding motif (RGD-fibroin) offers potential advantages for the cultivation of corneal cells. Thus, we investigated the growth of corneal stromal cells and epithelial cells on surfaces created from RGD-fibroin