安全性情報
1003027
USP
Acetaminophen Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, N-Propionyl-p-aminophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥180,000
¥180,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥180,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥180,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)CC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChI Key
SSMYTAQHMUHRSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1003027-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetaminophen
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(4), 38-38 (2023)