1003031
USP
2-アセトアミドフェノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2′-ヒドロキシアセトアニリド, N-(2-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, NSC 3989
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
メーカー/製品名
USP
mp
205-210 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1003031-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック