APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
メーカー/製品名
EDQM
mp
176-178 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001945:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック