APIファミリー
donepezil
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
InChI Key
ADEBPBSSDYVVLD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002165:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ