APIファミリー
donepezil
メーカー/製品名
EDQM
SMILES記法
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
InChI Key
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002160:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ