Merck
SU860142
Supelco
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥107,000
¥107,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥107,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥107,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
white PTFE/blue silicone
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
外径
16 mm
直径×厚み
16 mm × 1.7 mm
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)