Merck
508616
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥13,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
硬度
30 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 20-ST101
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 0.045 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)