Merck
SU860134
Supelco
ヘッドスペースバイアル, 平面瓶口, 平底
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear glass (hydrolytic class 3)
特徴
closure type crimp seal, 20 mm
包装
pkg of 1000 ea
外径
31 mm
直径× H
31 mm × 101 mm
容量
50 mL
適合性
for use with 20 mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)