Merck
SU860084
Supelco
PTFE/ブチルセプタム付きクリンプシール(Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced butyl
aluminum seal
詳細
Pharma-Fix septum
特徴
open center
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 3.0 mm
適合性
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)