Merck
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,800
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
特徴
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 3.0 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Recommended for: CTC Combi-PAL.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)