安全性情報
SU860100
Supelco
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ)
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
別名:
Rounded Bottom Headspace Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥10,100
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥10,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial
round bottom
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
22.5 mm × 46 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 18
適合性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このバイアルには、18 mmねじ山の特殊なスクリューキャップが必要です。標準的な18-400のスクリューキャップは、本製品には適合しません。 このバイアルに使用できるキャップの部品番号は、SU860101(PTFE/シリコン製、厚さ1.3 mmのセプタム付き)、SU860102(PTFE/ブチルゴム製、厚さ1.6 mmのセプタム付き)、SU860103 (PTFE/シリコン製、厚さ1.5 mmのセプタム付き)です。 いずれも、ステンレス製で、磁気を帯びています。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)