Merck
PHL89776
ラポンチン
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,5-トリヒドロキシ-4′-メトキシスチルベン 3-O-β-D-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O9
CAS番号:
分子量:
420.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)cc1O
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-5-4-11(8-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
GKAJCVFOJGXVIA-DXKBKAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89776-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)