Merck
01542
Supelco
1,8-ジヒドロキシ-3-メチルアントラキノン
analytical standard
別名:
クリソファン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥19,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
1252300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
192-196 °C
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
InChI Key
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chrysophanol is an anthraquinone compound and occurs naturally in Chinese herb Rheum officinale.[1] It shows antimicrobial activity, and is an active component in many crude drugs having purgative properties.[2]
アプリケーション
It may be used as reference standard in analyzing bioactive components (hyperin, nobiletin, hesperidin, emodin, chrysophanol, resveratrol, curcumine, and physcion) in Danning tablets using HPLC-UV and HPLC-ESI-MS.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
01542-VAR:
01542-BULK:
01542-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
エモジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235059
エモジン
レイン
Sigma-Aldrich
R7269
レイン
アロエ-エモジン phyproof® Reference Substance
PHL89157
アロエ-エモジン
アロエ-エモジン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001596
アロエ-エモジン
Skyrin ≥98% (HPLC), from Penicillium islandicum
Sigma-Aldrich
SML0459
Skyrin
Chrysophanol, an antimicrobial anthraquinone from the root extract of Colubrina greggii.
Garcia-Sosa, Karlina, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 50.2, 76-78 (2006)
Myung Sun Lee et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(6), 833-837 (2010-11-23)
Inactivation of epidermal growth factor receptor (EGFR) is a prime method used in colon cancer therapy. Here it is shown that chrysophanic acid, a natural anthraquinone, has anticancer activity in EGFR-overexpressing SNU-C5 human colon cancer cells. Chrysophanic acid preferentially blocked
Simultaneous analysis of eight bioactive compounds in Danning tablet by HPLC-ESI-MS and HPLC-UV.
Liu R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1007-1012 (2007)
Anne C Jones et al.
Die Naturwissenschaften, 99(7), 583-586 (2012-06-23)
The nonnative hemlock woolly adelgid (Adelges tsugae Annand, Hemiptera: Sternorrhyncha: Adelgidae) has been a significant mortality agent of eastern hemlock (Tsuga canadensis Carriere) throughout a large portion of its geographic range. During a study investigating adelgid vigor in relation to
Su-Jin Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(9), 6436-6451 (2010-09-30)
Chrysophanol is a member of the anthraquinone family and has multiple pharmacological effects, but the exact mechanism of the anti-inflammatory effects of chrysophanol has yet to be thoroughly elucidated. In this study, we attempted to determine the effects of chrysophanol