アッセイ
~95%
品質水準
mp
165-167 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/ml
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2424-25G:
S2424-5G:
S2424-VAR:
S2424-BULK:
S2424-10G:
S2424-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol