Merck
PHL83940
Condurango glycoside E2
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H88O21
CAS番号:
分子量:
1145.33
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@](O[C@H]2[C@H](OC)C[C@@](O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@@](O[C@H]4[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]5CC6=CC[C@]([C@](CC[C@@H]7C(C)=O)(O)[C@]7(C)[C@H](C(O/C=C/C8=CC=CC=C8)=O)[C@H]9OC(C)=O)(O)C9[C@@]6(C)CC5)([H])O[C@@H]4C)([H])C[C@@H]3OC)([H])O[C@@H]2C)([H])O[C@H](C
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83940-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)