Merck
C3878
Sigma-Aldrich
クロロゲン酸
≥95% (titration)
別名:
CGA, 1.4.5-トリヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸3-(3.4-ジヒドロキシケイ皮酸), 3-(3,4-ジヒドロキシシンナモイル)キナ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥7,180
1 G
¥10,700
5 G
¥35,300
¥7,180
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥7,180
1 G
¥10,700
5 G
¥35,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O9
CAS番号:
分子量:
354.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,180
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (titration)
フォーム
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI Key
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
遺伝子情報
rat ... G6pc(25634)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロゲン酸は、バイメタルナノ粒子合成の還元剤および安定剤として使用されるケイ皮酸エステルです。[1]
クロロゲン酸は、主にコーヒーなどの多くの植物[2]で見られる生物活性ポリフェノール化合物です。[3]クロロゲン酸は強力な神経保護物質で[4]、また抗ウイルス[3]、抗真菌[2]、抗酸化[4]および抗腫瘍特性を有します。[5]CGAはグルコースおよび脂質の代謝の調節、ならびにインスリン感受性の改善にも関与します。[6]
アプリケーション
  • 抗酸化プロファイルおよびフェノールプロファイル:機能性食品と医薬品の開発を支援するために、クロロゲン酸を含むタイの薬用植物の抗酸化プロファイルおよびフェノールプロファイルについて詳述した研究です。食品の機能性と健康上の利益の向上におけるクロロゲン酸の適用の可能性が強く示されています(Wanyo et al., 2024)。
  • 膀胱炎に対する膀胱内注入療法:この研究では、リポポリサッカライド全身投与による炎症誘発性膀胱炎を有するマウスの急性排尿行動が、クロロゲン酸を使用した膀胱内注入療法で緩和されることが示されました。膀胱疾患を治療できる可能性が示唆されています(Yeh et al., 2024)。
  • 化学療法における心保護:AMPK-PGC-1α-SOD媒介性のミトコンドリア保護を介したドキソルビシン誘発性心毒性軽減における、クロロゲン酸を含有する水エタノール抽出物の役割が検討されました。化学療法誘発性の心臓障害の保護戦略においてクロロゲン酸が使用できる可能性が強調されています(Song et al., 2024)。
  • 栄養補給および食品産業:栄養補給におけるクロロゲン酸の役割と食品産業におけるその意義を議論したレビューです。アクティブ食品包装用のナノ粒子としての使用が提案されています@′@(Hu et al., 2024)。
注意
エタノ-ルで溶解すると浮遊物を生じることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3878-500MG:
C3878-100MG:
C3878-1G:
C3878-5G:
C3878-VAR:
C3878-60G:
C3878-65G:
C3878-250MG:
C3878-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controlled green synthesis of Au-Pt bimetallic nanoparticles using chlorogenic acid
Chen R, et al.
Research on Chemical Intermediates, 47, 4051-4066 (2021)
Chlorogenic acid and caffeic acid are absorbed in humans
Olthof MR
The Journal of Nutrition, 131(1), 66-71 (2001)
Chlorogenic acid and coffee prevent hypoxia-induced retinal degeneration
Jang H
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(1), 182-191 (2013)
Roles of chlorogenic acid on regulating glucose and lipids metabolism: a review
Meng S
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2013)
Computational screen and experimental validation of anti-influenza effects of quercetin and chlorogenic acid from traditional Chinese medicine
Liu Z
Scientific Reports, 6, 19095-19095 (2016)
質問
  1. Is this a synthetic product or is it isolated from natural sources?
    1 回答
    1. This product is isolated from natural sources. Please see the link below to review a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/C3878/*