Merck
PHL89261
Pseudohypericin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥69,400
¥69,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥69,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H16O9
CAS番号:
分子量:
520.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(CO)c8c1c2c(c34)c(c56)c78
InChI
1S/C30H16O9/c1-7-2-9(32)19-23-15(7)16-8(6-31)3-10(33)20-24(16)28-26-18(12(35)5-14(37)22(26)30(20)39)17-11(34)4-13(36)21(29(19)38)25(17)27(23)28/h2-5,31-37H,6H2,1H3
InChI Key
YXBUQQDFTYOHQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89261-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)