Merck
PHL89584
(−)-酢酸ボルニル
phyproof® Reference Substance
別名:
endo-(1S)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-イルアセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥51,300
¥51,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥51,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
Beilstein:
2502036
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 - 194.0 °F
引火点(℃)
85 - 90 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL89584-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)