Merck
B55203
Sigma-Aldrich
(−)-酢酸ボルニル
95%
別名:
endo-(1S)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-イルアセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,130
100 G
¥9,790
¥5,130
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,130
100 G
¥9,790
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
Beilstein:
2502036
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,130
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −38.10°, neat
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(−)-酢酸ボルニルは、次の用途で使用できます。
  • カンファーの調製において主要な中間体として。[1]
  • 抗癌剤である(−)-エングレリンAを調製するため。[2]
特徴および利点
ワモンゴキブリの天然性フェロモンを模倣しています。[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 - 194.0 °F
引火点(℃)
85 - 90 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B55203-5G:
B55203-VAR:
B55203-500G:
B55203-BULK:
B55203-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bornyl acetate conversion enhancement by pervaporation in ionic liquid
Izak P, et al.
Planta Medica, 75(09), PI18-PI18 (2009)
Design and synthesis of terpene based englerin A mimics using chromium oxide mediated remote CH2 oxidation
Acerson MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3277-3280 (2015)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction