Merck
PHL84246
Oleanonic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Oxoolean-12-en-28-oic acid, 3-Ketooleanolic acid, 3-Oxooleanolic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H46O3
CAS番号:
分子量:
454.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC(=O)[C@@]21[C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](CC[C@]4([C@@]3(CC1)C)C)C(C(=O)CC5)(C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
FMIMFCRXYXVFTA-FUAOEXFOSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84246-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)