Merck
PHL82342
Sabinene
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL82342-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Isomenthone phyproof® Reference Substance
PHL89328
Isomenthone
α-ピネン primary reference standard
00040590
α-ピネン
α,β-Thujone technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Sigma-Aldrich
89230
α,β-Thujone
ミルセン analytical standard
Supelco
64643
ミルセン