Merck
PHL89539
レスベラトロール
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5-トリヒドロキシ-trans-スチルベン, 5-[(1E)-2-(4-ヒドロキシフェニル)エテニル]-1,3-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥46,300
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥46,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O3
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI Key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
COX-1の選択的阻害剤です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
適用法令
Jan Code
PHL89539-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)