スキップする
P1499
プテロスチルべン
≥97% (HPLC), apoptosis inducer, solid
別名:
プロテカルプス, 3,5-ジメトキシ-4′-ヒドロキシスチルベン, 4-[(1E)-2-(3,5-ジメトキシフェニル)エチニル]フェノール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥65,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H16O3
CAS番号:
分子量:
256.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
¥65,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
プテロスチルべン, ≥97% (HPLC), solid
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
InChI key
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
General description
プテロスチルベン(トランス-3,5-ジメトキシ-4-ヒドロキシスチルベン)は抗酸化剤であり、レスベラトロール類自体です。この化合物はブルーベリー、木、何種類かのグレープ中に存在します。[1]
Application
プテロスチルベン以下の研究で使用されています:
  • プテロスチルベンの持つ抗酸化ストレス活動の研究および核因子(エリスロイド導出 2)様 2(Nrf2)-抗酸化応答エレメント(ARE)の信号経路の関与研究
  • ホルモン抵抗性乳癌細胞内でのエストロゲン受容体-α (ERα)の転写活性化にプテロスチルベンが及ぼす効果の研究
  • ヒト表皮癌細胞(A-431)における2-クロロエチル硫化エチル(CEES)の持つ細胞傷害性にプテロスチルベンが及ぼす効果の研究:MTT (3-[4,5-ジメチルチアゾール-2-イル]-2,5 ジメチルテトラゾリウムブロミド)活性アッセイを使用。
Biochem/physiol Actions
プテロスチルベンは何種類かの悪性腫瘍で抗腫瘍効果を示すことから、抗癌剤として有効であると考えれています。この化合物はアポトーシスを促進して、エストロゲン受容体陽性および陰性乳癌細胞株の細胞生存率を抑制します。[1]
抗酸化剤、抗増殖剤、アポトーシス誘発剤、抗高血糖剤、抗糖尿病剤。
Disclaimer
空気に敏感
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
523310SML1078SML1787
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Actually we are using as a Analytical Standard for HPLC assay of Pterostilbene in RM and Final Product .Can we use this? if we can use How much purity we have to take for Calculation
    1 回答
    1. This product is tested for suitability in HPLC. The minimum purity of this material is 97%, and the maximum water content is 2.0 mol. These values are lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. This material is not tested for use as an analytical standard. Suitability for this application would have to be determined by the end user. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p1499#product-documentation