Merck
H5160
Sigma-Aldrich
ヒペルフォリン
≥85% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 μG
¥74,700
¥74,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 μG
¥74,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H52O4
CAS番号:
分子量:
536.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥74,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
InChI Key
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
詳細
ハイパーフォリンは、セントジョーンズワートのフロログルシン成分であり、プレグナンX受容体リガンドです。[1]
アプリケーション
ハイパーフォリンには以下の用途が考えられます。
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)での検量線作成の標準物質として[2]
  • マウス胚細胞における細胞毒性作用とアポトーシス誘導の検討に[3]
  • 輸送アッセイ用のブタ脳毛細血管内皮細胞におけるプレグナンX受容体(PXR)として[4]
生物化学的/生理学的作用
ハイパーフォリンは高活性の抗うつ薬であり[2]、シトクロムP450 3A4(CYP3A)の阻害物質です。[1]抗酸化作用と抗菌活性を示します。ハイパーフォリンは胚毒性も有し、腫瘍の増殖を阻害します。[3]ドパミン、セロトニン、ノルエピネフリンを効果的に阻害します。[1]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H5160-VAR:
H5160-BULK:
H5160-250UG:4548173199436
H5160-250UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martina C Meinke et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 81(2), 346-350 (2012-03-21)
Hyperforin, a major constituent of St. John's Wort (Hypericum perforatum, HP), provides anti-inflammatory, anti-tumor, and anti-bacterial properties. Previous studies have shown anti-oxidative properties of St. John's Wort extracts; however, its free radical scavenging activity in skin cells or skin has
Induction and inhibition of cytochromes P450 by the St. John's wort constituent hyperforin in human hepatocyte cultures
Komoroski BJ, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 32(5), 512-518 (2004)
Rajanikanth Madabushi et al.
European journal of clinical pharmacology, 62(3), 225-233 (2006-02-16)
Recently, interactions of herbal medicines with synthetic drugs came into focus of particular interest. In the past 3 years, more than 50 papers were published regarding interactions between St. John's wort (Hypericum perforatum L.; SJW) and prescription drugs. Co-medication with
Determination of hypericin and hyperforin content in selected Jordanian Hypericum species
Tawaha K, et al.
Industrial Crops and Products, 32(3), 241-245 (2010)
Jeffry Adiwidjaja et al.
Clinical pharmacokinetics, 58(7), 911-926 (2019-01-25)
Herb-drug interactions with St John's wort (SJW) have been widely studied in numerous clinical studies. The objective of this study was to develop and evaluate a physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model for hyperforin (the constituent of SJW responsible for interactions)