Merck
56690
Sigma-Aldrich
ヒペリシン Hypericum perforatum(セイヨウオトギリソウ)由来
~95% (HPLC)
別名:
4,5,7,4′,5′,7′-ヘキサヒドロキシ-2,2′-ジメチルナフトジアントロン, シクロウエロール, ヒペリカムレッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H16O8
CAS番号:
分子量:
504.44
Beilstein:
1917913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
~95% (HPLC)
品質水準
溶解性
1 M NaOH: 10 mg/mL, turbid, dark green
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
InChI Key
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒペリシン疎水性は、Hypericum perforatumに自然に発生する赤色色素です。その蛍光は600 nmで測定されます。核膜、ミトコンドリア膜、ゴルジ体、リソソーム、小胞体などの細胞内膜に局在しています。
アプリケーション
Hypericum perforatumのヒペリシンが使用されています。
  • ブロスのマクロ希釈試験および細菌株に対する抗菌アッセイにおいて
  • 照射および局在研究のためのヒト悪性黒色腫細胞の培地サプリメントとして
  • プレグナンX受容体(PXR)のリガンドとして、および初代ヒト肝細胞培養の脱脂培地サプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
ヒペリシンは、プロテインキナーゼC(PKC)、テロメラーゼ、シトクロムP450および逆転写酵素の強力な阻害剤です。癌細胞の光線力学療法(PDT)および光線力学診断(PDD)の光増感機能のために活用されています。
セイヨウオトギリソウに含まれるアントラキノン誘導体。グラム陽性およびグラム陰性細菌に対して効果的な抗菌。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56690-1MG-BULK:
56690-VAR:
56690-1MG:
56690-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Hypericin in the light and in the dark: two sides of the same coin
Jendvzelovska Z, et al.
Frontiers in Plant Science, 7, 560-560 (2016)
Susceptibility of In Vitro Melanoma Skin Cancer to Photoactivated Hypericin versus Aluminium (III) Phthalocyanine Chloride Tetrasulphonate
Ndhundhuma IM and Abrahamse H
BioMed Research International, 2017 (2017)
I Lopez-Bazzocchi et al.
Photochemistry and photobiology, 54(1), 95-98 (1991-07-01)
The polycyclic compound hypericin, a known photodynamic agent, was investigated for antiviral activity in the presence and absence of light. The three viruses tested: murine cytomegalovirus; Sindbis virus; and human immunodeficiency virus type 1, were all susceptible to hypericin; but
Antibacterial effect of hypericin
Feyziouglu B, et al.
African Journal of Microbiology Research, 7(11), 979-982 (2013)
Fleury Augustin Nsole Biteghe et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 211, 111982-111982 (2020-09-01)
Aberrant anti-cancer drug efflux mediated by membrane protein ABC transporters (ABCB5 and ABCG2) is thought to characterize melanoma heterogeneous chemoresistant populations, presumed to have unlimited proliferative and self-renewal abilities. Therefore, this study primarily aimed to investigate whether continuous exposure of