Merck
PHL89580
ベルゲニン
phyproof® Reference Substance
別名:
Ardisic acid B, Cuscutin, Vakerin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16O9
CAS番号:
分子量:
328.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H]2[C@H](OC(=O)c3c2c(c(c(c3)O)OC)O)[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
InChI Key
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89580-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)