Merck
PHL85748
Glucomoringin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Potassium 4-rhamnosyloxybenzylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28KNO14S2
CAS番号:
分子量:
609.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C20H29NO14S2.K/c1-8-13(23)15(25)17(27)19(32-8)33-10-4-2-9(3-5-10)6-12(21-35-37(29,30)31)36-20-18(28)16(26)14(24)11(7-22)34-20;/h2-6,8,11,13-28H,7H2,1H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t8-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-;/m0./s1
InChI Key
UMTJDLRWZSLIRI-ZXXSMENNSA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85748-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)