Merck
PHL83306
Nepetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-6-methoxyflavone 7-β -D-glucoside, 6-Methoxyluteolin 7-glucoside, Nepetrin, Nepitrin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥73,900
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥73,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O12
CAS番号:
分子量:
478.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C22H22O12/c1-31-21-14(33-22-20(30)19(29)17(27)15(7-23)34-22)6-13-16(18(21)28)11(26)5-12(32-13)8-2-3-9(24)10(25)4-8/h2-6,15,17,19-20,22-25,27-30H,7H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI Key
DMXHXBGUNHLMQO-IWLDQSELSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83306-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)