Merck
PHL83327
Nepetin
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy 6-methoxyflavone, 6-Methoxyluteolin, Eupafolin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥81,600
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥81,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-11(20)6-13-14(15(16)21)10(19)5-12(23-13)7-2-3-8(17)9(18)4-7/h2-6,17-18,20-21H,1H3
InChI Key
FHHSEFRSDKWJKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83327-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kohta Ohnishi et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-03)
Autophagy is a major degradation system for intracellular macromolecules. Its decline with age or obesity is related to the onset and development of various intractable diseases. Although dietary phytochemicals are expected to enhance autophagy for preventive medicine, few studies have