Merck
PHL82566
Isoforskolin
phyproof® Reference Substance
別名:
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥129,400
¥129,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥129,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥129,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL82566-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)