Merck
PHL83890
Penduletin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Hydroxykaempferol 3,6,7-trimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥105,000
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥105,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-8-11-13(14(20)17(12)23-2)15(21)18(24-3)16(25-11)9-4-6-10(19)7-5-9/h4-8,19-20H,1-3H3
InChI Key
YSXFFLGRZJWNFM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83890-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)