アッセイ
≥90.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1C3=Cc4c(cc(O)c(O)c4C(=O)C(O)=C3)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C[C@H]5O
InChI
1S/C29H24O12/c30-11-3-17(32)15-8-21(36)28(40-23(15)5-11)10-1-13-14(7-20(35)27(39)25(13)26(38)19(34)2-10)29-22(37)9-16-18(33)4-12(31)6-24(16)41-29/h1-7,21-22,28-33,35-37,39H,8-9H2,(H,34,38)/t21-,22-,28-,29-/m1/s1
InChI Key
IPMYMEWFZKHGAX-ZKSIBHASSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55016-VAR:
55016-1MG:
55016-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック