Merck
PHL82519
ジヒドロタンシノンI
phyproof® Reference Substance
別名:
(-)-ジヒドロタンシノン I, 15,16-ジヒドロタンシノン I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥86,540
¥86,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥86,540
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O3
CAS番号:
分子量:
278.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥86,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H]1COC(C2=C3C4=C(C=C2)C(C)=CC=C4)=C1C(C3=O)=O
InChI
1S/C18H14O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-7,10H,8H2,1-2H3/t10-/m0/s1
InChI Key
HARGZZNYNSYSGJ-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Tanshinone extracted from a herb, Salvia miltiorrhiza, commonly used in Chinese traditional medicine. A significant decrease in tumor growth was observed using dihydrotanshinone I and irradiation treatment with mouse xenograft model.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82519-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)