Merck
PHL89612
クリプトタンシノン
phyproof® Reference Substance
別名:
(R)-(-)-1,6,6-トリメチル-1,2,6,7,8,9-ヘキサヒドロフェナントロ[1,2-b]フラン-10,11-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥86,540
¥86,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥86,540
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O3
CAS番号:
分子量:
296.36
Beilstein:
5445400
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥86,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
クリプトタンシノンは、抗菌性および抗炎症性を有する化合物であり、元々はSalvia miltiorrhiza(タンジン)の根から抽出されたものです。クリプトタンシノンはHIF活性化を阻害し、またPI3K経路を負に調節するマクロファージ遊走を抑制することが明らかになっています。いくつかのStaphylococcus aureus株に対して活性を示します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89612-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)