Merck
PHL83889
Pedunculoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Peduncloside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H58O10
CAS番号:
分子量:
650.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5
InChI
1S/C36H58O10/c1-19-9-14-36(30(43)46-29-27(42)26(41)25(40)21(17-37)45-29)16-15-33(4)20(28(36)35(19,6)44)7-8-23-31(2)12-11-24(39)32(3,18-38)22(31)10-13-34(23,33)5/h7,19,21-29,37-42,44H,8-18H2,1-6H3/t19-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34-,35
InChI Key
LARPFJIXBULVPK-FBAXZNBGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83889-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)