Merck
PHL80142
マレイン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,820
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL80142-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)