certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
APIファミリー
fumaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
40 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
引火点(℃)
272 - 274 °C - open cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1270-1G:
PHR1270-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column