蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
溶解性
478.8 g/L
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
750‑800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
- Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
アナリシスノート
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8003800507:
8003800025:
8003805007:
8003800107:
8003801007:
8003800500:
8003809027:
8003805000:
8003800100:
IN28003800500:
8003809050:
8.00380.1000A:
8003809999:
8003801000:
8003800000:
8003809025:
試験成績書(COA)