詳細
Residue on Ignition: <= 0.1%
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
130-135 °C (lit.)
137-140 °C (lit)
密度
1.59 g/mL at 20 °C (lit.)
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Maleic acid has been used in constructing polymeric solid electrolytes for battery and fuel cell research. Maleic acid based polymer blend were reported to increase the ionic conductivity of PEO basd polymer solid electrolytes by suppressing crystallization.[2]
Maleic acid has also been used to make superswelling acrylamide (AAm)/maleic acid (MA) hydrogels by free radical polymerization in aqueous solution of AAm with MA as comonomer with some multifunctional crosslinkers such as trimethylolpropane triacrylate and 1,4-butanediol dimethacrylate. In this hydrogel system, the uptake of cationic dye increased with an increase of MA content in the AAm/MA hydrogels.[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913243-VAR:
913243-1KG:
913243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ