Merck
PHR1272
Supelco
マレイン酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥17,700
¥17,700
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥17,700
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥17,700
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M01000000
traceable to USP 1374500
APIファミリー
maleic acid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
Maleic acid may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by a spectrophotometry technique.[1]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0008 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1272-500MG:
PHR1272-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
フマル酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76635
フマル酸
フマル酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
フマル酸
フマル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286708
フマル酸
Spectrophotometric determination of ascorbic acid in pharmaceuticals by background correction and flow injection
Verma KK, et al.
Analyst, 116(6), 641-645 (1991)
Ela Lutwak et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(5), 507-517 (2014-08-15)
Similar expression to FGF (Sef or IL17-RD), is a tumor suppressor and an inhibitor of growth factors as well as of pro-inflammatory cytokine signaling. In this study, we examined the regulation of Sef expression by gonadotropins during ovarian folliculogenesis. In
Jianbin Zhang et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 731-740 (2014-02-21)
The objective of this study is to investigate the effect of lipolysis on the release of poorly water-soluble drug from SMEDDS in the perspective of drug core/shell location. For this purpose, four SMEDDS formulations with various core/shell properties were developed
Yoonsung Lee et al.
Nature communications, 5, 5583-5583 (2014-11-28)
Haematopoietic stem cells (HSCs) derive from haemogenic endothelial cells of the primitive dorsal aorta (DA) during vertebrate embryogenesis. The molecular mechanisms governing this unique endothelial to haematopoietic transition remain unclear. Here, we demonstrate a novel requirement for fibroblast growth factor
Arul Balaji Velu et al.
Antiviral research, 112, 18-25 (2014-12-03)
Enterovirus 71 (EV71) infections can cause hand, foot, and mouth disease with severe neurological complications. Because no clinical drug is available for treating EV71 infections, developing an efficient antiviral medication against EV71 infection is crucial. This study indicated that 6-bromo-2-[1-(2,5-dimethylphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]