D4294KRSUB
D4294KRSUB-1KT
¥66,900
1 of 10
SPRF4
Smoke Point Reference Fuel Blend
Supelco
D4294KRSUA
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Sigma-Aldrich
R7017
レザズリン ナトリウム塩
D4294HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D4294
Z549916
Aldrich® jacketed three-neck flask
CRMUCFGO1
CFPP Standard
BP549
フルオレセイン ジアセタート
199303
TAN005
Total Acid Number Standard
LENTIVIRALPOOLS
Lentiviral Pools
certified reference material
Paragon Scientific Ltd
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
マトリックス(組成型)標準物質
石油化学用標準物質
Danger
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
10 - Combustible liquids
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.