認証
according to ASTM® 6371
according to EN 116
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMUCFGO1-250ML:4548173376288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ