Merck
CRM38358
Supelco
Flamprop-M-isopropyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥9,890
¥9,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥9,890
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19ClFNO3
CAS番号:
分子量:
363.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥9,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES記法
CC(C)OC(=O)[C@H](C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H19ClFNO3/c1-12(2)25-19(24)13(3)22(15-9-10-17(21)16(20)11-15)18(23)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
IKVXBIIHQGXQRQ-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM38358-50MG:
CRM38358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)