安全性情報
P3235
Sigma-Aldrich
前立腺特異抗原 ヒト精液由来
buffered aqueous solution
別名:
PSA, がん関連PSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥47,500
¥47,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥47,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥47,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human semen
品質水準
アッセイ
≥99% (SDS-GE)
フォーム
buffered aqueous solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KLK3(354)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Prostate specific antigen (PSA) is a 26kDa single-chain glycoprotein containing 237 amino acids, encoded by the kallikrein gene mapped to human chromosome 19. It is specifically expressed by human prostate tissue and is a highly abundant proteolytic enzyme expressed in the seminal fluid.[1][2]
生物化学的/生理学的作用
Prostate specific antigen(PSA)は腺性カリクレインファミリ-の糖タンパク質で、キモトリプシン様酵素活性を有するセリンプロテア-ゼです。血中のPSAは、遊離した形態またはプロテア-ゼインヒビタ-に結合した形態で存在します。 インヒビタ-結合型PSAに対する遊離型PSAの比に関する研究によって、前立腺癌の診断における有用性が証明される可能性があります。
腺性カリクレインファミリ-の糖タンパク質です。
Prostate-specific antigen (PSA) is an androgen-regulated serine protease specifically produced by prostatic tissue and is secreted into the lumen. PSA in semen cleaves semenogelins present in the seminal coagulum. Total PSA levels are increased in serum of prostate cancer (PCa) patients. PSA functions as a potential biomarker for PCa.[3][2] Serum protease inhibitors such as α1-antichymotrypsin (α1-ACT), α2-macroglobulin (α2-M) and other acute-phase proteins form irreversible complexes with circulating PSA and hinder proteolytic activity of PSA.[4]
物理的形状
10 mM Trisを含有する、pH 8.0の0.1%アジ化ナトリウム溶液に溶解
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3235-BULK:
P3235-10UG:
P3235-10UG-PW:
P3235-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structure, function, and regulation of the enzyme activity of prostate-specific antigen.
Lilja H
World Journal of Urology, 11(4), 188-191 (1993)
D A Armbruster
Clinical chemistry, 39(2), 181-195 (1993-02-01)
Prostate-specific antigen (PSA) is a glycoprotein produced exclusively by prostatic tissue. PSA's absolute tissue specificity makes it valuable as a forensic marker and, more important, as a tumor marker for prostatic cancer. Prostatic cancer is prevalent in the older male
Qian Dang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(25), 7067-7075 (2016-03-05)
A simple and sensitive electrogenerated chemiluminescence biosensor was developed to monitor matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) by employing a specific peptide (CGPLGVRGK) as a molecular recognition substrate. Bis(2,2'-bipyridine)-4'-methyl-4-carboxybipyridine-ruthenium N-succinimidyl ester-bis(hexafluorophosphate) (Ru(bpy)2(mcbpy-O-Su-ester)(PF6)2 (Ru1) was used as ECL-emitting species and covalently labeled onto
Yi-Kuang Yen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-07)
A graphene and poly (3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) modified conductive paper-based electrochemical impedance spectroscopy (EIS) aptasensor has been successfully fabricated by a simple and continuous coating process. A graphene/PEDOT:PSS modified paper electrode forms the nanocomposite providing a conductive and sensitive substrate for
Steven P Balk et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 21(2), 383-391 (2003-01-15)
Prostate-specific antigen (PSA) is an androgen-regulated serine protease produced by both prostate epithelial cells and prostate cancer (PCa) and is the most commonly used serum marker for cancer. It is a member of the tissue kallikrein family, some of the